Learn More
Bochem™ 18/10 Mikro-Löffelspatel aus Edelstahl, Schaufelform
Artikelnummer. 10758111
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
150 mm
180 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Packungsgröße
10758111 180 mm 1 Stück
10767911 150 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10758111 Lieferant Bochem™ Lieferanten-Nr. 3351
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Aus Edelstahl 18/10. Bochem™ Mikro-Löffelspatel aus Edelstahl 18/10 sind in zwei Ausführungen lieferbar.
  • 18/10 Edelstahl
Spezifikation
Menge Je 1
Autoklavierbar Autoklavierbar
Form Schaufel
Produkttyp Mikro-Löffelspatel
Länge (metrisch) Sägeblatt 40 mm
Breite (metrisch) 5 mm
Klingenmaterial Edelstahl (18/10)
Außendurchmesser (metrisch) 180 mm
Abmessungen (L x B) 180 x 5 mm
Material Edelstahl (18/10)
Länge (metrisch) 180 mm