Learn More
Bochem™ Pharmaschaufel aus 18/10 Edelstahl
Beschreibung
Griff verschweisst, besonders hochwertige Verarbeitung. Geeignet für Lebensmittel.
Länge: 390mm
φ Schaufel: 120mm
Länge: 390mm
φ Schaufel: 120mm
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 2 l |
| Produkttyp | Pharmaschaufel |
| Material | Edelstahl (18/10) |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?