Learn More
Bochem™ Pharmaschaufel aus 18/10 Edelstahl
Artikelnummer. 10458432
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
500 ml
1.000 ml
2 l
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10458432 250 ml 1 Stück
10000861 2 l 1 Stück
10000791 500 ml 1 Stück
10468432 1.000 ml 1 Stück
4 options
Artikelnummer. 10458432
Marke: Bochem™ 8810
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Griff verschweisst, besonders hochwertige Verarbeitung. Geeignet für Lebensmittel.
Länge: 310mm
φ Schaufel: 82mm
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 250 ml
Produkttyp Pharmaschaufel
Material Edelstahl (18/10)