Learn More
Bochem™ Pharmaschaufel aus 18/10 Edelstahl
Beschreibung
Griff verschweisst, besonders hochwertige Verarbeitung. Geeignet für Lebensmittel.
Länge: 390mm
φ Schaufel: 120mm
Länge: 390mm
φ Schaufel: 120mm
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 1.000 ml |
| Produkttyp | Pharmaschaufel |
| Material | Edelstahl (18/10) |