Learn More
Bochem™ Pharmaschaufel aus 18/10 Edelstahl
Artikelnummer. p-8003325
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
500 ml
1.000 ml
2 l
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10000861 2 l 1 Stück
10458432 250 ml 1 Stück
10000791 500 ml 1 Stück
10468432 1.000 ml 1 Stück
4 options
Artikelnummer. 10000861
Marke: Bochem™ 8813
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Griff verschweisst, besonders hochwertige Verarbeitung. Geeignet für Lebensmittel.
Länge: 390mm
φ Schaufel: 120mm
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 2 l
Produkttyp Pharmaschaufel
Material Edelstahl (18/10)