Learn More
Bochem™ Pharmaschaufel aus 18/10 Edelstahl
Beschreibung
- Nahtloser fester Griff, extrem hochwertige Verarbeitung
- Mit Aufhängeschlaufe
- Geeignet für Nahrungsmittel
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 100 ml |
| Produkttyp | Pharmaschaufel |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Geeignet für Nahrungsmittel |
| Breite (metrisch) | 60 mm |
| Abmessungen (L x B) | 215 x 60 mm |
| Enthält | Mit Aufhängeschlaufe |
| Material | Edelstahl (18/10) |
| Grifftyp | Nahtloser, befestigter Griff |
| Länge (metrisch) | 215 mm |