Learn More
Bochem™ Poly-Löffel aus 18/10 Edelstahl
Artikelnummer. 10050771
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
150 mm
180 mm
190 mm
210 mm
250 mm
300 mm
400 mm
500 mm
Länge (metrisch) Sägeblatt:
26 mm
30 mm
35 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) Länge (metrisch) Sägeblatt unitSize
10050771 500 mm 35 mm 1 Stück
10219130 150 mm 30 mm 1 Stück
10370301 180 mm 30 mm 1 Stück
10211351 190 mm 26 mm 1 Stück
10370481 210 mm 35 mm 1 Stück
10248800 250 mm 30 mm 1 Stück
10791601 300 mm 35 mm 1 Stück
10506562 300 mm 30 mm 1 Stück
10675601 400 mm 35 mm 1 Stück
9 options
Artikelnummer. 10050771
Marke: Bochem™ 3414
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus Edelstahl 18/10
  • Löffel in drei verschiedenen Arten
  • Autoklavierbar
  • Bestehend aus 18/10 Edelstahl
  • Mehrzwecklöffel für eine Vielzahl an Anwendungen
Spezifikation
Menge Je 1
Autoklavierbar Autoklavierbar
Produkttyp Mehrzwecklöffel
Zur Verwendung mit (Anwendung) Mehrzweckschwamm für eine Vielzahl an Verwendungsmöglichkeiten
Länge (metrisch) Sägeblatt 35 mm
Breite (metrisch) 20 mm
Klingenmaterial Edelstahl (18/10)
Außendurchmesser (metrisch) 8 mm
Abmessungen (L x B) 500 x 20 mm
Material Edelstahl (18/10)
Länge (metrisch) 500 mm