Learn More
Bochem™ Präzisionspinzette aus 18/10 Edelstahl
Click to view available options
Länge (metrisch):
105 mm
130 mm
Beschreibung:
Gebogen
Gerade
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Präzisionszange
- Extra scharf
- Spitzen ohne Grate
Spezifikation
Spezifikation
| Spitzenform | Extra scharf |
| Material | 18/10 Edelstahl |
| Länge (metrisch) | 130 mm |
| Produkttyp | Pinzette |
| Menge (Anzahl pro Karton) | Je 1 |
| Präzision | Ja |
| Typ | Präzisionspinzetten |
| Beschreibung | Gerade |