Learn More
Bochem™ Propellerrührer aus 18/10 Edelstahl
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Propellerrührer, 4 feste Klingen |
| Durchmesser (metrisch) | 70 mm |
| Durchmesser (metrisch) Welle | 8 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Mischen von Medien mit geringer und mittlerer Viskosität |
| Länge (metrisch) | 500 mm |