Learn More
Bochem™ Propellerrührer aus 18/10 Edelstahl mit 3 festen Blättern
Artikelnummer. 10395353
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
50 mm
70 mm
100 mm
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Packungsgröße
10395353 100 mm 1 Stück
10102701 50 mm 1 Stück
10284171 70 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10395353 Lieferant Bochem™ Lieferanten-Nr. 9116
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) 100 mm
Durchmesser (metrisch) Welle 10 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für Homogenisierung und Suspendieren
Enthält 3 feststehende Klingen
Länge (metrisch) 800 mm
Menge Je 1
Typ Propeller-Rührer
Material Edelstahl (18/10)