Learn More
Bochem™ Stativringe aus 18/10 Edelstahl
Description
- Aus 18/10 Edelstahl
- Drei Ausführungen: Geschlossener Ring, geschlossener Ring mit Muffe und offener Ring
Specifications
Specifications
| Material | Edelstahl (18/10) |
| Länge (metrisch) | 70 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 100 mm |
| Produkttyp | Geschlossener Ring |
| Menge | 1 Packungen |