Learn More
Bochem™ Stativstab aus 18/10 Edelstahl
Description
- Konstruktion aus Edelstahl 18/10
- Mit Gewinde M10
- Stab für Standfüße
Specifications
Specifications
| Material | Edelstahl (18/10) |
| Länge (metrisch) | 750 mm |
| Durchmesser (metrisch) Stange | 12 mm |
| Enthält | M10-Gewinde |
| Produkttyp | Edelstahlstab |
| Gewindegröße | M10 |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Für Standfüße M10 |
| Menge | Je 1 |