Learn More
Bochem™ Stativstab aus 18/10 Edelstahl
Artikelnummer. 10730052
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
500 mm
600 mm
750 mm
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Packungsgröße
10730052 500 mm 1 Stück
10465641 600 mm 1 Stück
10519091 750 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10730052 Lieferant Bochem™ Lieferanten-Nr. 5110
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Bochem™ Standfüße aus 18/10 Edelstahl für M10-Unterteile
  • Konstruktion aus Edelstahl 18/10
  • Mit Gewinde M10
  • Stab für Standfüße
Spezifikation
Material Edelstahl (18/10)
Länge (metrisch) 500 mm
Durchmesser (metrisch) Stange 12 mm
Enthält M10-Gewinde
Produkttyp Edelstahlstab
Gewindegröße M10
Beschreibung
  • Konstruktion aus Edelstahl 18/10
  • Mit Gewinde M10
  • Stab für Standfüße
Zur Verwendung mit (Geräte) Für Standfüße M10
Menge Je 1