Learn More
Bochem™ Schnittfänger aus Edelstahl 18/10 , mit Holzgriff
Beschreibung
- Hergestellt aus 18/10 Edelstahl
- Modell 1: steife Klinge, Holzgriff
- Modell 2: biegsame Klinge, Holzgriff
- Modell 3: biegsame Klinge, 18/10 Edelstahlgriff
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | Je 1 |
| Produkttyp | Schnittfänger |
| Länge (metrisch) Sägeblatt | 50 mm |
| Breite (metrisch) | 10 mm |
| Klingenmaterial | Edelstahl (18/10) |
| Außendurchmesser (metrisch) | 0,4mm |
| Abmessungen (L x B) | 150 x 10 mm |
| Griffmaterial | Holz |
| Material | Edelstahl (18/10) |
| Länge (metrisch) | 150 mm |