Learn More
Bochem™ Spatel aus Edelstahl18/10 , mit Knopf
Artikelnummer. 10706821
Click to view available options
Länge (metrisch):
150 mm
210 mm
300 mm
Außendurchmesser (metrisch):
4 mm
4.5 mm
5 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10706821
Marke: Bochem™ 3270
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus Edelstahl 18/10
  • Bestehend aus 18/10 Edelstahl.
Spezifikation
Menge Je 1
Form Mit Knopf
Produkttyp Spatel
Länge (metrisch) Sägeblatt 60 mm
Breite (metrisch) 9 mm
Breite (metrisch) Sägeblatt 9 mm
Klingenmaterial Edelstahl (18/10)
Außendurchmesser (metrisch) 4 mm
Abmessungen (L x B) 150 x 9 mm
Material Edelstahl (18/10)
Länge (metrisch) 150 mm