Learn More
Bochem™ Löffelspatel aus 18/10 Edelstahl
Beschreibung
- Hergestellt aus 18/10-Edelstahl.
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | Je 1 |
| Produkttyp | Löffelspatel |
| Länge (metrisch) Sägeblatt | 25 mm |
| Breite (metrisch) Sägeblatt | 18 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 4 mm |
| Griffmaterial | Edelstahl (18/10) |
| Material | Edelstahl (18/10) |
| Länge (metrisch) | 235 mm |