Learn More
Bochem™ Löffelspatel aus 18/10 Edelstahl
Artikelnummer. p-8003330
Click to view available options
Länge (metrisch):
120 mm
235 mm
Länge (metrisch) Sägeblatt:
25 mm
35 mm
Außendurchmesser (metrisch):
4 mm
5 mm
Breite (metrisch) Sägeblatt:
10 mm
18 mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Artikelnummer. 10393371
Marke: Bochem™ 3470
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus Edelstahl 18/10
  • Hergestellt aus 18/10-Edelstahl.
Spezifikation
Menge Je 1
Autoklavierbar Autoklavierbar
Produkttyp Löffelspatel
Zur Verwendung mit (Anwendung) Mehrzweckschwamm für eine Vielzahl an Verwendungsmöglichkeiten
Länge (metrisch) Sägeblatt 35 mm
Breite (metrisch) Sägeblatt 10 mm
Klingenmaterial Edelstahl (18/10)
Außendurchmesser (metrisch) 5 mm
Griffmaterial Edelstahl (18/10)
Material Edelstahl (18/10)
Länge (metrisch) 120 mm