Learn More
Bochem™ Löffelspatel aus 18/10 Edelstahl
Aus Edelstahl 18/10. Bochem™ Löffelspatel aus Edelstahl 18/10 eignen sich für viele verschiedene Anwendungsbereiche im Labor.
4.75 € - 80.05 €
Spezifikation
Produkttyp | Spatel |
---|---|
Breite (metrisch) Sägeblatt | 10 mm |
Material | Edelstahl (18/10) |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Länge (metrisch) Sägeblatt | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Länge (metrisch) Sägeblatt | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11825151
|
Bochem™
3471 |
150 mm | 40 mm |
71.20 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10767391
|
Bochem™
3472 |
180 mm | 50 mm |
10.20 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10579851
|
Bochem™
3474 |
250 mm | 70 mm |
8.95 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11875071
|
Bochem™
3473 |
210 mm | 50 mm |
80.05 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10303571
|
Bochem™
3475 |
300 mm | 70 mm |
12.35 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10221681
|
Bochem™
3471 |
150 mm | 40 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
10549471
|
Bochem™
3473 |
210 mm | 50 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
- Hergestellt aus 18/10-Edelstahl.
Spezifikation
Spatel | |
10 mm | |
Edelstahl (18/10) |