Learn More
Bochem™ Transportkanne aus 18/10 Edelstahl
Artikelnummer. 10594261
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
220 mm
270 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10594261
Marke: Bochem™ 8384
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 20 L
Material Rostfreier Stahl
Form Zylindrisch
Typ Transportkrug
Höhe (metrisch) 440 mm
Durchmesser (metrisch) 270 mm