Learn More
Bochem™ Transportkanne aus 18/10 Edelstahl
Artikelnummer. 10642692
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
220 mm
270 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) unitSize
10642692 220 mm 1 Stück
10594261 270 mm 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 10642692
Marke: Bochem™ 8381
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 10 L
Material Rostfreier Stahl
Form Zylindrisch
Typ Transportkrug
Höhe (metrisch) 350 mm
Durchmesser (metrisch) 220 mm