Learn More
Bochem™ Transportkanne aus 18/10 Edelstahl
1090.00 € - 1395.00 €
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10642692
|
Bochem™
8381 |
220 mm |
1090.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10594261
|
Bochem™
8384 |
270 mm |
1395.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
Edelstahl | |
Zylindrisch | |
Transportkrug |