Learn More
Bochem™ Dreifüße aus 18/10 Edelstahl
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
100 mm
120 mm
140 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Edelstahl (18/10) |
| Länge (metrisch) | 210 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 120 mm |
| Produkttyp | Stative |
| Menge | 1 Packungen |