Learn More
Bochem™ X10 Wiegeschaufel 18/8Stahl L=220 mm, Schaufel LxB=90x31mm
Click to view available options
Länge (metrisch):
220 mm
Packungsgröße:
10 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 10 Packungen |
| Produkttyp | Wägeschaufel |
| Außendurchmesser (metrisch) | 5mm |
| Griffmaterial | Edelstahl (18/10) |
| Material | Edelstahl (18/10) |
| Länge (metrisch) | 220 mm |