Learn More
Bochem™ Wägeschaufel aus 18/10 Edelstahl
Artikelnummer. 10514841
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
105 mm
105 mm, 235 mm
120 mm
200 mm, 330 mm
200 mm, 70 mm
250 mm, 120 mm
90 mm
Packungsgröße:
1 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Packungsgröße
10514841 250 mm, 120 mm 1 Stück
10575221 120 mm 1 Stück
10162361 105 mm 1 Stück
10112651 200 mm, 330 mm 1 Stück
10150501 200 mm, 70 mm 1 Stück
10231771 105 mm, 235 mm 1 Stück
10440543 90 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 10514841 Lieferant Bochem™ Lieferanten-Nr. 3604
Top-Seller. Mega-Ersparnisse.
Verwenden Sie den Aktionscode 27997
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Bodenform Konisch
Material Rostfreier Stahl
Form Konisch
Typ Wägeschaufel
Abmessungen (L x B) 250 x 65 mm
Länge (metrisch) 250 mm, 120 mm
Breite (metrisch) 65 mm
Durchmesser (metrisch) 8 mm