Learn More
Bochem™ Wägeschaufel aus 18/10 Edelstahl
Click to view available options
Länge (metrisch):
105 mm
105 mm, 235 mm
120 mm
200 mm, 330 mm
200 mm, 70 mm
250 mm, 120 mm
90 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Bodenform | Konisch |
| Material | Rostfreier Stahl |
| Form | Konisch |
| Typ | Wägeschaufel |
| Länge (metrisch) | 120 mm |
| Durchmesser (metrisch) | 32 mm |