Learn More
Bochem™ Dosen aus 18/10 Edelstahl mit Deckel
Artikelnummer. 10483121
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 mL
400 mL
700 mL
1200 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10483121
Marke: Bochem™ 8581
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 100 mL
Enthält Deckel
Material Edelstahl
Menge 1Each
Form Rund
Höhe (metrisch) 60 mm
Produkttyp Gefäß
Verschlussmaterial Edelstahl
Durchmesser (metrisch) 60 mm
Verschlusstyp Deckel