Learn More
Bochem™ Dosen aus 18/10 Edelstahl mit Deckel
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 700 mL |
| Enthält | Deckel |
| Material | Edelstahl |
| Menge | 1Each |
| Höhe (metrisch) | 100 mm |
| Verschlussmaterial | Edelstahl |
| Durchmesser (metrisch) | 100 mm |
| Verschlusstyp | Deckel |
| Form | Rund |
| Produkttyp | Dressing-Dose aus Metall |