Learn More
Bochem™ Dosen aus 18/10 Edelstahl mit Deckel
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 mL
400 mL
700 mL
1200 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 100 mL |
| Enthält | Deckel |
| Material | Edelstahl |
| Menge | 1Each |
| Form | Rund |
| Höhe (metrisch) | 60 mm |
| Produkttyp | Gefäß |
| Verschlussmaterial | Edelstahl |
| Durchmesser (metrisch) | 60 mm |
| Verschlusstyp | Deckel |