Learn More
18-Crown-6, TRC
Artikelnummer. 30353984
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30353984 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30353984 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC82487510G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 18-Crown-6
CAS 17455-13-9
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C12H24O6
Menge 10 g
Synonym 18-Crown-6 ether, Ethylene Oxide Cyclic Hexamer, 1,4,7,10,13,16-Hexaoxacyclooctadecane, NSC 159836
InChI-Formel InChI=1S/C12H24O6/c1-2-14-5-6-16-9-10-18-12-11-17-8-7-15-4-3-13-1/h1-12H2
SMILES C1COCCOCCOCCOCCOCCO1
IUPAC-Name 1,4,7,10,13,16-Hexaoxacyclooctadecan
Molekulargewicht (g/mol) 264.32
Formelmasse 264.1573
Reinheit (%) >95