Learn More
Hamilton Abgabeschlauch, 18 Gauge, konisch
Artikelnummer. 31257783
Ansicht ändern
Click to view available options
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Packungsgröße
31257783 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31257783 Lieferant Hamilton Lieferanten-Nr. 10106147
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Rohrlänge 1372 mm mit 18 Gauge, ausgelegt für präzise Flüssigkeitshandhabungsanwendungen. Verfügt über konische Enden für kontrollierte und effiziente Abgaben.
  • 18-Gauge-Dosierrohr-Baugruppe (PN: 10106147) für präzises Flüssigkeitsdosieren konzipiert
  • Beinhaltet eine präzisionsgefertigte 0,25 in. - 28 (UNF) PEEK Befestigung für sichere Verbindungen
  • Geliefert mit 54 in. (1.372 mm) 18-Gauge-FEP-Rohre
  • Rohrmaße: 0,075 in. O.D. x 0,043 in. I.D. (1,905 mm O.D. x 1,092 mm I.D.)
  • Ausgestattet mit Dehnentlastungsfedern, um die Haltbarkeit zu erhöhen und die Belastung der Schläuche zu verringern
  • Verfügt über eine konische Spitze zur Optimierung der Dosiergenauigkeit
Spezifikation
Produkttyp Pumpenschläuche
Länge (metrisch) 54 in.