Learn More
18-O-Desmethyl-Vinorelbin, TRC
Artikelnummer. 30357184
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30357184 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30357184 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD2965501MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 18-O-Desmethyl Vinorelbine
CAS 868596-47-8
Summenformel C44H52N4O8
Menge 1 mg
Synonym (2beta,3beta,4beta,5alpha,12R,19alpha)-4-(Acetyloxy)-6,7-didehydro-15-[(2R,6R,8S)-8-carboxy-4-ethyl-1,3,6,7,8,9-hexahydro-2,6-methano-2H-azecino[4,3-b]indol-8-yl]-3-hydroxy-16-methoxy-1-methylaspidospermidine-3-carboxylic Acid Methyl Ester, Vinorelbine Impurity
InChI-Formel InChI=1S/C44H52N4O8/c1-7-26-18-27-21-43(39(50)51,35-29(24-47(22-26)23-27)28-12-9-10-13-32(28)45-35)31-19-30-33(20-34(31)54-5)46(4)37-42(30)15-17-48-16-11-14-41(8-2,36(42)48)38(56-25(3)49)44(37,53)40(52)55-6/h9-14,18-20,27,36-38,45,53H,7-8,15-17,21-24H2,1-6H3,(H,50,51)/t27-,36-,37+,38+,41+,42+,43-,44-/m0/s1
SMILES CCC1=C[C@@H]2CN(C1)Cc3c([nH]c4ccccc34)[C@@](C2)(C(=O)O)c5cc6c(cc5OC)N(C)[C@H]7[C@](O)([C@H](OC(=O)C)[C@]8(CC)C=CCN9CC[C@]67[C@H]89)C(=O)OC
Molekulargewicht (g/mol) 764.91
Formelmasse 764.3785