Learn More
Eppendorf™ Adapter für HPLC-Gefäße
Artikelnummer. 10566240 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Change view
Click to view available options
Anzahl pro Packung:
18/Pckg.
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Anzahl pro Packung unitSize
10566240 18/Pckg. 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 10566240
Marke: Eppendorf™ 5427708006
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entwickelt für die Verwendung mit Eppendorf Cryovials™ und HPLC-Röhrchen
  • Adapter
  • Für 1 HPLC-Gefäß 1.5 ml, für Rotor F-45-18-17 -Cryo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Adapter
Zur Verwendung mit (Anwendung) 1.5 ml HPLC-Röhrchen
Anzahl pro Packung 18/Pckg.