Learn More
RETSCH 180°-Siebeinsatz aus Edelstahl für SR 200 Schlagkreuzmühlen
Alle ansehen Retsch Produkte
Click to view available options
Porengröße:
0,08mm
0,12mm
0,2mm
0,5mm
0,75mm
1mm
1,25mm
1,5 mm
2mm
3mm
4mm
10mm
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | Je 1 |
| Porengröße | 4mm |
| Typ | Sieb |
| Material | Edelstahl |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | SR 200 Rotorschlagmühlen |