Learn More
RETSCH 180°-Siebeinsatz aus Edelstahl für SR 200 Schlagkreuzmühlen
Artikelnummer. p-8003337 Alle ansehen Retsch Produkte
Change view
Click to view available options
Porengröße:
0,08mm
0,12mm
0,2mm
0,5mm
0,75mm
1mm
1,25mm
1,5 mm
2mm
3mm
4mm
10mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Porengröße unitSize
10222691 0,5mm 1 Stück
10126691 0,12mm 1 Stück
10796861 0,2mm -
10700442 0,08mm 1 Stück
10228971 0,75mm 1 Stück
10064771 1,25mm 1 Stück
10238971 1,5 mm 1 Stück
10219211 10mm 1 Stück
10100741 1mm 1 Stück
10165971 2mm 1 Stück
10289061 3mm -
10084781 4mm 1 Stück
12 options
Artikelnummer. 10222691
Marke: RETSCH 03.647.0042