Learn More
Testo™ 184-G1 USB-Transportdatenlogger für Temperatur, Feuchtigkeit und Erschütterung
Artikelnummer. 15866741
Change view
Click to view available options
Akkulaufzeit:
120 Tage (bei +25 °C und 15 min Messrate)
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Akkulaufzeit unitSize
15866741 120 Tage (bei +25 °C und 15 min Messrate) 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 15866741
Marke: Testo™ 0572 1846
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Überwachen Sie Stoß, Feuchtigkeit und Temperatur, wenn Sie empfindliche Produkte wie Elektronik, Kunst oder Pharmazeutika über eine unbegrenzte Betriebsdauer transportieren
Der Testo 184 G1 Datenlogger eignet sich für Kühlkettentransporte, die Überwachung von zerbrechlichen oder empfindlichen Gegenständen und ist in der Lage, Temperatur, Feuchtigkeit und Erschütterung zu überwachen. Mit integrierten Konfigurationen, Berichten und Kalibrierzertifikaten sowie den LED-Leuchten, die anzeigen, wenn die angegebenen Grenzwerte überschritten wurden, ist die Transportüberwachung und -dokumentation empfindlicher Güter einfach.
Eigenschaften
  • Mit einer Batterielaufzeit von bis zu 120 aufeinanderfolgenden Tagen mit Ersatzbatterie und großem Speicher, der 64,000 Temperatur-/Feuchtigkeitsmesswerte und 1,000 Erschütterungsmesswerte speichern kann
  • Große, leicht ablesbare LCD-Anzeige
  • PDF-Berichte ermöglichen einen schnellen Zugriff auf nicht-korrumpierbare Dokumentation – keine Softwareinstallation nötig!
  • Nahfeldkommunikation (Near Field Communication) erleichtert Zugriff auf die Dokumentation mit einem kompatiblen Gerät
  • Einfache Konfiguration auf jedem Computer mit vorinstallierten Dateien
  • Schutzklasse IP 30
  • Komform mit GxP, ISO9001:2008, FDA21 CFR Part 11, EN12830 und HACCP International
  • Das integrierte elektronische Kalibrierzertifikat macht die Aufrechterhaltung der Rückverfolgbarkeit überflüssig
Anwendungen
Ideal für folgende Anwendungen: Überwachung und Dokumentation von Temperatur, Feuchtigkeit und Erschütterung in Pharmazeutika, Lebensmitteln oder anderen logistischen Dienstleistungen.
Garantie
2 Jahre
Spezifikation
Akkutyp 3 V Lithium (CR2450), austauschbar
Akkulaufzeit 120 Tage (bei +25 °C und 15 min Messrate)
Zertifizierung/Konformität Zertifiziert nach HACCP International, testo ComSoft CFR Software (V4.3 SP2 oder höher), kompatibel mit CFR 21 Teil 11
IP-Schutzart IP 30
Genauigkeit (Temperatur) ± 0,5 °C (-0 bis 70 °C), ± 0,8 °C (-20 bis 0 °C)
Luftfeuchtigkeitsbereich 0 bis 100%
Auflösung (relative Luftfeuchtigkeit) 0,1 % rF
Temperaturauflösung 0,1 °C
Abmessungen (L x B x H) 44 x 12 x 97 mm
Gewicht (metrisch) 45 g