Learn More
Testo™ 184T4 - Transportabler USB-Datenlogger für kryogene Temperaturen
Click to view available options
Akkulaufzeit:
100 Tage (bei 15 Minuten Messrate)
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Idealer Logger für die pharmazeutische und Lebensmittel-Kühlkettenlogistik
- Tiefkühlgeräte/Trockeneisanwendungen bis -80 °C
- Betriebsbereich von -80 bis 70 °C – ideal für Transporte unter Trockeneis geeignet
- Akkulaufzeit bis zu 100 aufeinander folgenden Tagen mit großem Speicher, der 40,000 Messwerte speichern kann
- PDF-Berichte ermöglichen einen schnellen Zugriff auf nicht-korrumpierbare Dokumentation – keine Softwareinstallation nötig!
- Nahfeldkommunikation (Near Field Communication) erleichtert Zugriff auf die Dokumentation mit einem kompatiblen Gerät
- Die NFC-Kommunikation mit kompatiblen Geräten ermöglicht eine unveränderte Dokumentation, die sofort angezeigt wird
- Einfache Konfiguration auf jedem Computer mit vorinstallierten Dateien
- Das integrierte elektronische Kalibrierungszertifikat beseitigt die Probleme bei der Aufrechterhaltung der Rückverfolgbarkeit
- Schutzklasse IP 67
- Komform mit GxP, ISO9001:2008, FDA21 CFR Part 11, EN12830 und HACCP International
Spezifikation
Spezifikation
| Datenspeicher | 40.000 Messwerte |
| Akkutyp | 3 V Lithium (TLH-2450), austauschbar |
| Akkulaufzeit | 100 Tage (bei 15 Minuten Messrate) |
| Zertifizierung/Konformität | Zertifiziert nach HACCP International; EN 12830; CE 2014/30/EU; DIN EN 50581:2013; DIN EN 61326-1:2013; CFR 21 Teil 11 (in Verwendung mit testo ComSoft CFR-Software) |
| Schnittstelle | USB; NFC |
| IP-Schutzart | IP 67 |
| Material | ABS-Kunststoff |
| Voraussetzungen | Adobe™ Acrobat Reader |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Logistik für pharmazeutische und Nahrungsmittel-Kühlketten |
| Genauigkeit (Temperatur) | ± 0,8 °C (-80 bis -35,1 °C), ± 0,5 °C (-35 bis +70 °C) |
| Mehr anzeigen |