Learn More
18alpha-Glycyrrhetinsäure, TRC
Artikelnummer. 30394789
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30394789 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30394789 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCG7350051G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 18alpha-Glycyrrhetinic acid
CAS 1449-05-4
Summenformel C30 H46 O4
Menge 1 g
Synonym Olean-12-en-29-oic acid, 3-hydroxy-11-oxo-, (3β,18α,20β)-, 18α-Olean-12-en-30-oic acid, 3β-hydroxy-11-oxo- (6CI,7CI,8CI), (3β,18α,20β)-3-Hydroxy-11-oxoolean-12-en-29-oic acid, 18-Isoglycyrrhetinic acid, 18α-Glycyrrhetic acid, 18α-Glycyrrhetinic acid, NSC 35350, STX 353, β-Glycyrrhetinic acid
InChI-Formel InChI=1S/C30H46O4/c1-25(2)21-8-11-30(7)23(28(21,5)10-9-22(25)32)20(31)16-18-19-17-27(4,24(33)34)13-12-26(19,3)14-15-29(18,30)6/h16,19,21-23,32H,8-15,17H2,1-7H3,(H,33,34)/t19-,21+,22+,23-,26-,27+,28+,29-,30-/m1/s1
SMILES CC1(C)[C@@H](O)CC[C@@]2(C)[C@H]1CC[C@]3(C)[C@@H]2C(=O)C=C4[C@H]5C[C@](C)(CC[C@]5(C)CC[C@@]34C)C(=O)O
IUPAC-Name (2S,4aS,6aR,6aS,6bR,8aR,10S,12aS,14bS)-10-Hydroxy-2,4a,6a,6b,9,9,12a-heptamethyl-13-oxo-3,4,5,6,6a,7,8,8a,10,11,12,14b-dodecahydro-1H-picen-2-carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 470.68
Formelmasse 470.3396