Learn More
Tocris Bioscience™ 193 D7
Artikelnummer. 30306074
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30306074 50 mg 50 Milligramm
30306054 10 mg 10 Milligramm
2 options
Artikelnummer. 30306074
Marke: Tocris Bioscience™ 8167/50
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
JMJD1C inhibitor
193 D7 is a histone demethylase JMJD1C inhibitor (IC50 = 0.59 μM in in vitro demethylation assay). In vivo, 193 D7 suppresses tumor by targeting intratumoral Treg cells in mice tumor models. 193 D7 is orally bioavailable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 8-Benzoyl-2,3,6,7-tetrahydro-5-oxo-5H-thiazolo[3,2-a]pyridine-6-acetic acid
CAS 861224-48-8
Menge 50 mg
Ziel Histone Demethylase Inhibitors
Summenformel C16H15NO4S
Reinheit 0.98