missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tocris Bioscience™ 193 D7
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Beschreibung
193 D7 is a histone demethylase JMJD1C inhibitor (IC50 = 0.59 μM in in vitro demethylation assay). In vivo, 193 D7 suppresses tumor by targeting intratumoral Treg cells in mice tumor models. 193 D7 is orally bioavailable.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 8-Benzoyl-2,3,6,7-tetrahydro-5-oxo-5H-thiazolo[3,2-a]pyridine-6-acetic acid |
| CAS | 861224-48-8 |
| Menge | 10 mg |
| Ziel | Histone Demethylase Inhibitors |
| Summenformel | C16H15NO4S |
| Reinheit | 0.98 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur