Learn More
1,3-Dibromo-5-fluorobenzene-d3, CDN
Artikelnummer. 30315419
Click to view available options
Menge:
0.5 g
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30315419
Marke: CDN CDND72171G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3-Dibromo-5-fluorobenzene-D3
CAS 1219805-87-4
Summenformel C6 D3 Br2 F
Menge 1 g
Synonym 1,3-Dibromo-5-fluorobenzene-d3, 2,4-Dibromo-6-fluorobenzene-1,3,5-d3
InChI-Formel InChI=1 S/C6H3Br2F/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3 H/i1D,2 D,3 D
SMILES [2 H]c1c(F)c([2 H])c(Br)c([2 H])c1Br
IUPAC-Name 1,3-dibromo-2,4,6-trideuterio-5-fluorobenzene
Molekulargewicht (g/mol) 256.9129
Formelmasse 254.8774 g/mol
Reinheit (%) 98 atom % D, min 98% Chemical Purity