Learn More
(±)-1-Phenyl-d5-ethanol, CDN
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Phenylethanol-D5 (phenyl-D5) |
| CAS | 90162-45-1 |
| Summenformel | C8 D5 H5 O |
| Menge | 1 g |
| Synonym | Benzene-2,3,4,5,6-d5-methanol, α-methyl- (ACI), Benzene-d5-methanol, α-methyl- (9 CI), α-Methylbenzene-2,3,4,5,6-d5-methanol (ACI), 1-(2,3,4,5,6-Pentadeuteriophenyl)ethanol, 1-(Phenyl-d5)ethanol, (±)-1-Phenyl-d5-ethanol, (±)-1-Phenyl-d5-ethanol, (±)-1-Phenyl-d5-ethanol |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C8H10O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7,9 H,1H3/i2D,3 D,4 D,5 D,6 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(C(C)O)c([2 H])c1[2 H] |
| IUPAC-Name | 1-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)ethanol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 127.1952 |
| Formelmasse | 127.1045 g/mol |
| Mehr anzeigen |