Learn More
3-Aminopyridine-d6, CDN
Click to view available options
Menge:
0.5 g
1 g
Packungsgröße:
0.50 Gramm
1 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Aminopyridine-D6 |
| CAS | 1219805-61-4 |
| Summenformel | C5 D6 N2 |
| Menge | 1 g |
| Synonym | 3-Pyridin-2,4,5,6-d4-amine-d2, 3-Aminopyridine-d6, 3-Aminopyridine-D6, 3-Aminopyridine-N,N,2,4,5,6-d6 |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C5H6N2/c6-5-2-1-3-7-4-5/h1-4 H,6H2/i1D,2 D,3 D,4 D/hD2 |
| SMILES | [2 H]N([2 H])c1c([2 H])nc([2 H])c([2 H])c1[2 H] |
| IUPAC-Name | N,N,2,4,5,6-hexadeuteriopyridin-3-amine |
| Molekulargewicht (g/mol) | 100.1515 |
| Formelmasse | 100.0908 g/mol |
| Mehr anzeigen |