Learn More
3-Bromo-5-(2-pyridyl)-1-phenyl-1,2-dihydropyridin-2-one, TRC
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Bromo-5-(2-pyridyl)-1-phenyl-1,2-dihydropyridin-2-one |
| CAS | 381248-06-2 |
| Summenformel | C16H11BrN2O |
| Menge | 1 g |
| Synonym | 3-Bromo-1-phenyl-5-(pyridin-2-yl)-2(1H)-pyridone, 5'-Bromo-1'-phenyl-[2,3'-bipyridin]-6'(1'H)-one |
| InChI-Formel | InChI=1S/C16H11BrN2O/c17-14-10-12(15-8-4-5-9-18-15)11-19(16(14)20)13-6-2-1-3-7-13/h1-11H |
| SMILES | BrC1=CC(=CN(C1=O)c2ccccc2)c3ccccn3 |
| IUPAC-Name | 3-bromo-1-phenyl-5-pyridin-2-ylpyridin-2-one |
| Molekulargewicht (g/mol) | 327.18 |
| Formelmasse | 326.0055 |