Learn More
3-Methylbutyric-2,2-d2 Acid, CDN
Click to view available options
Menge:
0.5 g
1 g
Packungsgröße:
0.50 Gramm
1 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Methylbutanoic-2,2-D2 Acid |
| CAS | 95927-02-9 |
| Summenformel | C5H8D2O2 |
| Menge | 1 g |
| Synonym | Butanoic-2,2-d2 acid, 3-methyl- (9 CI), 3-Methylbutyric-2,2-d2 acid, Isovaleric acid-2,2-d2, 3-Methylbutanoic-2,2-d2 acid, 3-Methylbutanoic-2,2-D2 acid |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C5H10O2/c1-4(2)3-5(6)7/h4H,3H2,1-2H3,(H,6,7)/i3D2 |
| SMILES | CC(C([2 H])([2 H])C(O)=O)C |
| IUPAC-Name | 3-methylbutanoic-2,2-d2 acid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 104.15 |
| Formelmasse | 104.08 g/mol |
| Mehr anzeigen |