Learn More
4-Methoxy-d3-benzaldehyde, CDN
Artikelnummer. 30316705
Click to view available options
Menge:
0.5 g
1 g
Packungsgröße:
0.50 Gramm
1 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30316705
Marke: CDN CDND19101G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Methoxy-d3)benzaldehyde
CAS 342611-04-5
Summenformel C8 D3 H5 O2
Menge 1 g
Synonym 4-Methoxybenzaldehyde-d3
InChI-Formel InChI=1 S/C8H8O2/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-6 H,1H3/i1D3
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])Oc1ccc(C=O)cc1
IUPAC-Name 4-(trideuteriomethoxy)benzaldehyde
Molekulargewicht (g/mol) 139.17
Formelmasse 139.0713 g/mol
Reinheit (%) 99 atom % D, min 96% Chemical Purity