missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bis(2-ethylhexyl) Phthalate, TRC

Artikelnummer. 30344304
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

Artikelnummer. 30344304

Marke: Toronto Research Chemicals TRCB4338501G

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Phthalic acid, bis-2-ethylhexyl ester
CAS 117-81-7
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C24 H38 O4
Menge 1 g
Synonym 1,2-Benzenedicarboxylic acid, bis(2-ethylhexyl) ester (9CI), Phthalic acid, bis(2-ethylhexyl) ester (6CI,8CI), 2-Ethylhexyl phthalate, 3315AF2, Bis(2-ethylhexyl) 1,2-benzenedicarboxylate, Bis(2-ethylhexyl) o-phthalate, Bis(2-ethylhexyl) phthalate, Bisoflex 81, Bisoflex DOP, Codan Set L 86P, Compound 889, Corflex 400, DEHP, DOF, DOF (Russian plasticizer), DOP, DOPT, Di(2-ethylhexyl) phthalate, Di(isooctyl) phthalate, Diacizer DOP, Dioctyl phthalate, Diplast O, ESBO-D 82, Ergoplast FDO, Ergoplast FDO-S, Etalon, Etalon (plasticizer), Ethylhexyl phthalate, Eviplast 80, Eviplast 81, Fleximel, Flexol DOD, Flexol DOP, Garbeflex DOP-D 40, Good-rite GP 264, Hatco DOP, JSSD-DOP, Jayflex DOP, Kodaflex DEHP, Kodaflex DOP, Monocizer DOP, NSC 17069, Octoil, Octyl phthalate, Palatinol AH, Palatinol AH-L, Palatinol DOP, Phthalic acid di(2-ethylhexyl) ester, Phthalic acid dioctyl ester, Pittsburgh PX 138, Plasthall DOP, R 8000, Reomol D 79P, Sansocizer DOP, Sansocizer R 8000, Scandinol SC 1000, Sconamoll DOP, Sicol 150, Staflex DOP, Truflex DOP, Vestinol AH, Vinycizer 80, Vinycizer 80K, Witcizer 312, ZS, ZS (plasticizer)
InChI-Formel InChI=1S/C24H38O4/c1-5-9-13-19(7-3)17-27-23(25)21-15-11-12-16-22(21)24(26)28-18-20(8-4)14-10-6-2/h11-12,15-16,19-20H,5-10,13-14,17-18H2,1-4H3
SMILES CCCCC(CC)COC(=O)c1ccccc1C(=O)OCC(CC)CCCC
IUPAC-Name bis(2-ethylhexyl) benzene-1,2-dicarboxylate
Molekulargewicht (g/mol) 390.56
Formelmasse 390.277
Reinheit (%) >95
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt