missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Captan, TRC

Artikelnummer. 30342409
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

Artikelnummer. 30342409

Marke: Toronto Research Chemicals TRCC1757251G

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Captan
CAS 133-06-2
Summenformel C9 H8 Cl3 N O2 S
Menge 1 g
Synonym 4-Cyclohexene-1,2-dicarboximide, N-[(trichloromethyl)thio]- (8CI), 3a,4,7,7a-Tetrahydro-2-[(trichloromethyl)thio]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, Aacaptan, Amercide, Bangtan, Bangton, Buvisild K, Captab, Captadin, Captaf, Captaf 85W, Captan, Captan 4L, Captan 50W, Captan 50WP, Captan 80WDG, Captex, Crystal 50, Crystal 50 WDG, Deltan, Esso fungicide 406, Flit 406, Fungus Ban Type II, Glyodex 37-22, Hexacap, Kaptan, Kaptan 50WP, Kaptazor, Kejundan, Malipur, Merpan, Micro-Chek 12, N-Trichloromethylmercapto-4-cyclohexene-1,2-dicarboximide, N-Trichloromethylthio-3a,4,7,7a-tetrahydrophthalimide, N-Trichloromethylthio-4-cyclohexene-1,2-dicarboximide, N-[(Trichloromethyl)thio]-4-cyclohexene-1,2-dicarboximide, N-[(Trichloromethyl)thio]-δ4-tetrahydrophthalimide, N-[(Trichloromethyl)thio]tetrahydrophthalimide, NSC 36726, Neracid, Orthocide, Orthocide 406, Orthocide 50, Orthocide 7.5, Orthocide 75, Orthocide 75W, Orthocide 83, Orthocide 83RP, Orthocide S 50, Osocide, Radocaptan, Rallis captaf, SR 406, Stauffer captan, Trimegol, Ugecap, Ugecap 83, Vancide 89, Vancide 89RE, Vangard K, Venturin, Zenecal
InChI-Formel InChI=1S/C9H8Cl3NO2S/c10-9(11,12)16-13-7(14)5-3-1-2-4-6(5)8(13)15/h1-2,5-6H,3-4H2
SMILES ClC(Cl)(Cl)SN1C(=O)C2CC=CCC2C1=O
IUPAC-Name 2-(trichloromethylsulfanyl)-3a,4,7,7a-tetrahydroisoindole-1,3-dione
Molekulargewicht (g/mol) 300.59
Formelmasse 298.9341
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt