missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Diethyl-d10-amine, CDN
Click to view available options
Menge:
0.5 g
1 g
Packungsgröße:
0.50 Gramm
1 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Diethyl-d10-amine |
| CAS | 120092-66-2 |
| Summenformel | C4 2H10 H N |
| Menge | 1 g |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C4H11N/c1-3-5-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])NC([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-Name | 1,1,2,2,2-pentadeuterio-N-(1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl)ethanamine |
| Molekulargewicht (g/mol) | 83.2 |
| Formelmasse | 83.1519 g/mol |
| Reinheit (%) | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur