Learn More
Diethyl Succinate-d4, CDN
Artikelnummer. 30321989
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30321989 1 g 1 Gramm
30311279 5 g 5 Gramm
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30321989
Marke: CDN CDND50361G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Succinic Acid Diethyl Ester-2,2,3,3-D4
CAS 52089-62-0
Summenformel C8 D4 H10 O4
Menge 1 g
Synonym Butanedioic-d4 acid, 1,4-diethyl ester (ACI), 1,4-Diethyl butanedioate-d4 (ACI), Butanedioic-d4 acid, diethyl ester (9 CI), Butanedioic-d4 acid diethyl ester, Diethyl Succinate-d4, Succinic Acid Diethyl Ester-2,2,3,3-D4
InChI-Formel InChI=1 S/C8H14O4/c1-3-11-7(9)5-6-8(10)12-4-2/h3-6H2,1-2H3/i5D2,6D2
SMILES [2 H]C([2 H])(C(=O)OCC)C([2 H])([2 H])C(=O)OCC
IUPAC-Name diethyl 2,2,3,3-tetradeuteriobutanedioate
Molekulargewicht (g/mol) 178.219
Formelmasse 178.1143 g/mol
Reinheit (%) 98 atom % D, min 98% Chemical Purity