missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fmoc-3-chloro-L-tyrosine, TRC

Artikelnummer. 30407922
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30407922

Marke: Toronto Research Chemicals TRCF6280201G

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Fmoc-3-chloro-L-tyrosine
CAS 478183-58-3
Summenformel C24 H20 Cl N O5
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C24H20ClNO5/c25-20-11-14(9-10-22(20)27)12-21(23(28)29)26-24(30)31-13-19-17-7-3-1-5-15(17)16-6-2-4-8-18(16)19/h1-11,19,21,27H,12-13H2,(H,26,30)(H,28,29)/t21-/m0/s1
SMILES OC(=O)[C@H](Cc1ccc(O)c(Cl)c1)NC(=O)OCC2c3ccccc3c4ccccc24
IUPAC-Name (2S)-3-(3-chloro-4-hydroxy-phenyl)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)propanoic acid
Molekulargewicht (g/mol) 437.87
Formelmasse 437.103
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt